Learn More
Invitrogen™ ARNasa H Ambion™, de E. coli, 10 U/μl
Código de producto. 10360395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
10360395 1000 U cada uno
10311375 200 U cada uno
2 options
Código de producto. 10360395
Marca: Invitrogen™ AM2293
Sin endonucleasas, sin exonucleasas y sin proteasas
La ribonucleasa H (ARNasa H) se aísla de una cepa de E. coli que sobreexpresa el gen. La ARNasa H degrada específicamente el ARN en híbridos ARN-ADN para producir productos terminados de 3'-hidroxilo y 5'-fosfato.
  • No degradará el ADN ni el ARN no hibridado
  • Es parte integral de la mayoría de los protocolos de amplificación de ARN y NASBA y se puede utilizar para degradar ARN específicos cuando se hibrida oligo de ADN complementario, como la extracción de cola poli(A) del ARNm hibridado a oligo(dT)
  • Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa, ARNasa y proteasa.
  • Se suministra en un tubo que contiene 200 U (10 U/μl
  • Definición de la unidad: Es necesaria una unidad de Ribonucleasa H para aumentar la fluorescencia 1,5 UFR por segundo a 37 °C usando 20 pmol de sonda RNaseAlert™ acoplada a 1000 pmol de un oligonucleótido complementario como sustrato
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ARNasa
Cantidad 1000 U
Tipo de producto RNasa H
Línea de productos Ambion