Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Descripción
Includes
Retic Lysate should be stored at -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met, and Capped Xef-1 RNA should be stored below -70°C. Nuclease-free Water can be stored at any temperature.
El kit de lisado RETIC IVT™ traduce eficazmente transcripciones sintetizadas in vitro, ARN poli(A) y ARN total, incluido el ARN difícil de traducir. El lisado optimizado da como resultado un alto rendimiento de proteínas, actividad biológica y un rendimiento consistente. Un informe en Nucleic Acids Research (1) encontró que algunos lisados comerciales de reticulocitos tenían mala fidelidad para la iniciación en el codón iniciador AUG apropiado. El kit de lisado RETIC IVT se ha probado usando las construcciones de Kozak y ha demostrado alta fidelidad para iniciar en el AUG apropiado.
- Traduce eficazmente una amplia variedad de proteínas de alto peso molecular y ARNm con y sin caperuza
- Admite un gran volumen de plantillas de ARNm
El lisado se ha optimizado para la traducción mediante la adición de un sistema de regeneración ATP, hemina y ARNt de hígado de ternero. El kit incluye una mezcla de traducción optimizada (-Met o -Leu) para la traducción de mensajes con y sin caperuza además de tampones salinos de alta y baja concentración de sal. Estos tampones se pueden utilizar para maximizar el rendimiento y la actividad de las proteínas a partir de secuencias difíciles de traducir.
1.Kozak, M. (1990) Evaluation of the fidelity of initiation of translation in reticulocyte lysates from commercial sources.Nucleic Acids Res 18:2828.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 5 × 200 µl (almacenar a -80 °C) • 2 × 1,75 ml de agua sin nucleasas (almacenar a cualquier temperatura) • 100 µl de mezcla de translación 20X MINUS-Met • 100 µl de mezcla de translación 20X MINUS-Leu • 100 µl de mezcla con alta concentración de sal MINUS-Met • 100 µl de mezcla con baja concentración MINUS-Met • 50 µl de ARN con caperuza Xef-1 (50 µg/ml) A menos que se indique lo contrario, almacene los reactivos por debajo de - 70 °C. No almacene sistemas de translación sin células en la fase líquida de un sistema de almacenamiento de nitrógeno líquido. |
| Formato | Kit |
| Tipo de proteína expresada | Proteína soluble en agua |
| Mecanismo de expresión | Expresión sin células |
| Sistema de expresión | Sin células |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro |
| N.º de reacciones | 60 reacciones |
| Línea de productos | Ambion |
| Tipo de producto | Lisado Retic |
| Cantidad | 60 reacciones |
| Mostrar más |