Learn More
Invitrogen™ Retic Lysate IVT™ Kit
Código de producto. 10005314
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Lisado Retic
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10005314 Lisado Retic cada uno
10137194 Lisado Retic cada uno
2 options
Código de producto. 10005314
Marca: Invitrogen™ AM1200M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Retic Lysate should be stored at -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met, and Capped Xef-1 RNA should be stored below -70°C. Nuclease-free Water can be stored at any temperature.
Traduce eficazmente proteínas de alto peso molecular y ARNm con y sin caperuza
El kit de lisado RETIC IVT™ traduce eficazmente transcripciones sintetizadas in vitro, ARN poli(A) y ARN total, incluido el ARN difícil de traducir. El lisado optimizado da como resultado un alto rendimiento de proteínas, actividad biológica y un rendimiento consistente. Un informe en Nucleic Acids Research (1) encontró que algunos lisados comerciales de reticulocitos tenían mala fidelidad para la iniciación en el codón iniciador AUG apropiado. El kit de lisado RETIC IVT se ha probado usando las construcciones de Kozak y ha demostrado alta fidelidad para iniciar en el AUG apropiado.
  • Traduce eficazmente una amplia variedad de proteínas de alto peso molecular y ARNm con y sin caperuza
  • Admite un gran volumen de plantillas de ARNm
Cómo funciona
El lisado se ha optimizado para la traducción mediante la adición de un sistema de regeneración ATP, hemina y ARNt de hígado de ternero. El kit incluye una mezcla de traducción optimizada (-Met o -Leu) para la traducción de mensajes con y sin caperuza además de tampones salinos de alta y baja concentración de sal. Estos tampones se pueden utilizar para maximizar el rendimiento y la actividad de las proteínas a partir de secuencias difíciles de traducir.
1.Kozak, M. (1990) Evaluation of the fidelity of initiation of translation in reticulocyte lysates from commercial sources.Nucleic Acids Res 18:2828.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El lisado RETIC debe almacenarse a –80 °C. Mezcla de translación 20X MINUS-Met, mezcla de translación 20X MINUS-Leu, mezcla con alta concentración de sal MINUS-Met, mezcla con baja concentración de sal MINUS-Met y el ARN con caperuza Xef-1 deben almacenarse por debajo de –70 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Formato Kit
Tipo de proteína expresada Proteína soluble en agua
Mecanismo de expresión Expresión sin células
Sistema de expresión Sin células
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro
N.º de reacciones 60 reacciones
Línea de productos Ambion
Tipo de producto Lisado Retic
Cantidad 60 reacciones