Learn More
Invitrogen™ Proteinase K Powder
Descripción
La proteinasa K permanece activa:
- En un amplio intervalo de pH (actividad óptima entre 6,5 y 9,5)
- En condiciones de desnaturalización (p. ej., en presencia de urea o SDS).
- En presencia de agentes de quelato metálico (p. ej., EDTA)
- En temperaturas comparativamente altas (la temperatura de digestión óptima es de 65 °C)
Aplicaciones
- Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN
- Preparación de cortes de tejido para hibridación in situ
Pruebas de rendimiento y calidad
- Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxiribonucleasa
- Forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa
Definición de unidad:
- Una unidad de mAnson se describe como la cantidad de enzima que libera 1 µmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C, empleando hemoglobina como sustrato.
Requisitos de almacenamiento
- Almacenar el polvo seco en el desecante a -20 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Especie del huésped | T. album |
| Envase | Frasco |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el polvo seco en desecante a – 20 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 500 mg |
| Tipo de producto | Proteinase K |
| Línea de productos | Ambion |