Learn More
Invitrogen™ Proteinase K for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Código de producto. 15332506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
96 unidades
15332506 96 preparaciones 96 unidades
1 options
Código de producto. 15332506
Marca: Invitrogen™ 4489110
Includes
Un tubo
Sin ADNasa
  • Esta es la proteinasa K que se encuentra en el MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (n.º de cat. 4413020, 4413021, 4413022), disponible por separado para aplicaciones que requieren más enzima de proteinasa K que la que se proporciona en el kit
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo
Almacenar a entre –25 °C y –15 °C.
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema Ion PGM™, procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex, OpenArray™, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96, procesador de partículas magnéticas MagMAX™ Express-96 de pocillos profundos
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit de varias muestras de ADN
Cantidad 96 preparaciones
Pureza Sin ADNasa
Objetivo ADN genómico
Formulario Líquido