Learn More
Invitrogen™ Potassium Acetate (3 M), pH 5.5, RNase-free
Descripción
La solución de calidad para biología molecular Invitrogen, acetato potásico 3M con pH 5,5, se suministra en un frasco de 100 ml de capacidad. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, mesopreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetato potásico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Concentración | 3 M |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de ARN |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| pH | pH 5,5 |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |