Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- En los procedimientos de extracción de ARN y ADN, el ácido fenol:cloroformo:IAA (pH 7,9) ayuda a estabilizar la interfaz y evita la formación de espuma al mezclar.
- La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo.
- Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion™ están listos para su uso.
- Esto evita problemas de manipulación y ofrece una alternativa cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
- Se suministra con un pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2) con tampón incluido.
- Almacenar a una temperatura de entre 4°C y 20°C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoles |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 °C y -20 °C. |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| pH | pH 6,6 |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction