Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Descripción
- En los procedimientos de extracción de ARN y ADN, el ácido fenol:cloroformo:IAA (pH 7,9) ayuda a estabilizar la interfaz y evita la formación de espuma al mezclar.
- La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo.
- Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion™ están listos para su uso.
- Esto evita problemas de manipulación y ofrece una alternativa cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
- Se suministra con un pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2) con tampón incluido.
- Almacenar a una temperatura de entre 4°C y 20°C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoles |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 4 °C y -20 °C. |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| pH | pH 6,6 |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Cantidad | 400 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |