Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Código de producto. 10554645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10554645 100 mL cada uno
10678885 400 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554645 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9730
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evita problemas de manipulación y ofrece una alternativa cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
  • En los procedimientos de extracción de ARN y ADN, el ácido fenol:cloroformo:IAA (pH 7,9) ayuda a estabilizar la interfaz y evita la formación de espuma al mezclar.
  • La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo.
  • Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion™ están listos para su uso.
  • Esto evita problemas de manipulación y ofrece una alternativa cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
  • Se suministra con un pH 6,6 (pH 7,9 ± 0,2) con tampón incluido.
  • Almacenar a una temperatura de entre 4°C y 20°C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoles
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 4 °C y -20 °C.
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 6,6
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido