Learn More
Invitrogen™ Solución salina tamponada con fosfato PBS (10X) pH 7,4, sin ARNasa
Código de producto. 10055154
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
10055154 500 mL 500 ml
10722497 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 10055154
Marca: Invitrogen™ AM9624
Diluya a la concentración deseada
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una mezcla con el pH ajustado de fosfato de tampones de fosfato ultrapuros y soluciones salinas que, al diluirse en una concentración de trabajo 1X, contiene 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCI, 8 mM de Na2HPO4 y 2 mM de KH2PO4. Cada solución PBS 10X está lista para su uso en la dilución a la concentración deseada. Se ha certificado que esta solución PBS para biología molecular está libre de ARNasa, y se han realizado rigurosas pruebas para descartar la presencia actividad de ARNasa, exonucleasas y endonucleasas inespecíficas contaminantes.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Concentración 10X
pH 7,4
Forma física Líquido
Línea de productos Ambion
Cantidad 500 mL