Learn More
Invitrogen™ Kit PARIS™
Descripción
El sistema Invitrogen PARIS™ se utiliza para el aislamiento de ARN y proteínas nativas de la misma muestra experimental. El kit también permite la separación de fracciones nucleares y citoplasmáticas antes del aislamiento de ARN o proteínas. El kit contiene suficientes reactivos para 50 purificaciones de 1 a 75 mg de tejido o de 100 a 107 células cada una.
El aislamiento de ARN de alta calidad es el primer paso para una variedad de análisis de expresión génica. Muy a menudo, también se requieren estudios complementarios al nivel de proteínas. Normalmente, estos análisis se realizan utilizando diferentes alícuotas de la misma muestra experimental. Sin embargo, cuando se trabaja con muestras raras, difíciles de obtener o muy pequeñas, a veces no resulta práctico aislar el ARN y las proteínas nativas de forma independiente. En los estudios que involucran un gran número de muestras, reactivos caros o variabilidad inherente (por ejemplo, transfección celular), la adición de muestras experimentales independientes no solo es costosa y supone mucho tiempo, sino que también puede conducir a resultados inconsistentes. Para resolver estos problemas, se ha desarrollado el sistema de aislamiento de proteínas y ARN (sistema PARIS). Permite el aislamiento de ARN y proteínas de la misma muestra experimental. Utilizando el sistema PARIS, el ARN y la proteína pueden aislarse simultáneamente de lisados de células enteras. Alternativamente, el ARN y la proteína pueden aislarse de fracciones nucleares y citoplásmicas separadas. El tejido o las células cultivadas se homogeneizan primero en el tampón de interrupción celular frío-hielo para preparar un lisado celular total. Dado que la homogeneización se realiza rápidamente sobre hielo y en presencia de detergente, tanto la proteína como el ARN pueden purificarse directamente a partir de este lisado. Para el aislamiento de ARN, una parte del lisado celular total se mezcla inmediatamente con un volumen igual de solución de lisis/unión. El ARN total se purifica a partir de la mezcla mediante un filtro de fibra de vidrio que une el ARN. Después de realizar los tres pasos de lavado rápido, el ARN de alta calidad se eluye en forma concentrada. El procedimiento completo se puede realizar en menos de 20 minutos. Nota: Este kit no se recomienda para tejidos con altas concentraciones de ribonucleasas, como el páncreas.
Compatible con la mayoría de las aplicaciones posteriores El ARN aislado de fracciones totales, nucleares o citoplásmicas con el procedimiento PARIS puede usarse en una variedad de aplicaciones posteriores, incluidas la hibridación de transferencias, la traducción in vitro, la síntesis de ADNc y la RT-PCR. Se recomienda un tratamiento con ADNasa I para el ARN que se utilizará en experimentos de RT-PCR. Las fracciones de proteína se pueden utilizar directamente para la mayoría de las aplicaciones comunes, incluyendo ensayos funcionales, inmunoprecipitación, western blotting o electroforesis bidimensional en gel.
- Procedimiento rápido y sencillo
- Aísle el ARN nuclear y citoplásmico y la proteína de las células cultivadas
- Aísle el ARN total y la proteína de las células o tejidos cultivados
- Sin extracción de fenol ni precipitación con alcohol
- Reduce el tiempo, el coste y la variabilidad entre muestras experimentales independientes
Productos acompañantes: Los reactivos de tratamiento y eliminación de ADNasa TURBO DNA-free™ o DNA-free (n.° de cat. AM1907 y AM1906, respectivamente) son ideales para eliminar rápidamente trazas de ADN de las muestras de ARN total y nuclear sin extracción de fenol ni precipitación de alcohol. La fracción de ARN citoplasmático está prácticamente libre de contaminación de ADN.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Lisis celular, análisis y purificación de ADN y ARN, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, extracción de ARN, purificación de ácidos nucleicos especiales (p. ej., ácidos nucleicos totales), aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene a 4 °C el tampón de interrupción celular, el tampón de fraccionamiento celular,la solución de lisis⁄unión 2X, la solución de lavado 1,el concentrado de solución de lavado 2⁄3 y la solución de precipitación de cloruro de litio. Almacene a temperatura ambiente los cartuchos filtrantes, los tubos de recogida y la solución de elución. |
| Isolation Technology | Lisis celular (detergente no iónico) |
| Tiempo de purificación | 20 min |
| Volumen de elución | 50 to 200 μL |
| Tipo de muestra | Cultivos celulares, tejido (mamífero), tejido (mamífero) |
| Tipo de producto final | ARN total, proteína (nativa) (fracciones nucleares y citoplasmáticas), ARN total (fracciones nucleares y citoplasmáticas), proteína (nativa) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), Western Blotting, transcripción in vitro, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- PARIS Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethaned