Learn More
Invitrogen™ Agua sin nucleasas (no tratada con DEPC)
Código de producto. p-4926910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 ml
5 x 100 mL
1 x 1000 ml
4 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
4 litros
500 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10185104 1 x 100 mL 100 ml
10429224 1 x 500 ml 500 ml
10526945 10 x 50 mL 500 ml
10457884 5 x 100 mL 500 ml
10320995 1 x 1000 ml cada uno
10793837 4 x 1000 mL 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10185104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9938
El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
  • El agua sin nucleasas (no tratada con DEPC) ha sido desionizada, filtrada en el frasco final y esterilizada en autoclave.
  • Está lista para usarse y no requiere ninguna preparación, mezcla ni esterilización en autoclave.
  • Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
  • Dado que esta agua no está tratada con DEPC, es recomendable para aplicaciones en las que el DEPC residual pueda ser perjudicial (por ejemplo, la microinyección de ovocitos). 
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH Desde 6 hasta 8
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) No tratado con DEPC
Cantidad 1 x 100 mL
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ambion