Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Sample Loading Dye
Descripción
- La relación de volumen de la solución con la muestra es inferior a la de muchos protocolos, por lo que la precipitación de la muestra antes de la carga del gel no suele ser necesaria
- El bromuro de etidio se mezcla previamente en la solución
- Se suministra en seis tubos que contienen 1 ml cada uno
- Rigurosamente probados para la actividad endonucleasa no específica, la actividad exonucleasa, la actividad de ARNasa y la funcionalidad
- Compatible con geles que contienen glioxal
- Se suministra la misma solución en los kits de Invitrogen
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Bromuro de etidio |
| Compatibilidad del gel | Geles que contienen glioxal |
| Cantidad | 6 tubos de 1 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Colorante de carga de muestras para análisis Northern |