Learn More
Invitrogen™ NaCl (5 M), sin ARNasa
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
La solución de 5 M de cloruro de sodio de calidad para biología molecular Invitrogen™ se suministra en un frasco que contiene 100 ml. La solución cuenta con certificación de ausencia de ARNasa, es económica y está lista para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cloruro sódico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Concentración | 5 M |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |