Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Código de producto. p-4918751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 preparaciones
Tipo de producto:
Kit
Kit con manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10331325 25 preparaciones Kit cada uno
10584825 25 preparaciones Kit con manual cada uno
2 options
Código de producto. 10331325
Marca: Invitrogen™ AM1951
Includes
Acid–Phenol:Chloroform, 3M Sodium Acetate pH 5.5, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2/3 Concentrate, 2mL tubes pre-loaded with RNAlater, Lysis Solution, Filter Cartridges, Collection Tubes, Nuclease–free Water and Elution solution
Aislamiento de ARN de alta calidad a partir de sangre de ratón y rata
Para la purificación de ARN total de máxima calidad (y, opcionalmente, microARN) a partir de sangre de ratón o rata en unos 35 minutos. El kit Ambion incluye suficientes reactivos para 25 purificaciones de ARN de muestras de sangre completa que van desde 0,1 a 0,5 cada una.
Debido a la interferencia de los inhibidores enzimáticos y anticoagulantes presentes en las muestras de sangre, la purificación de ARN de sangre completa requiere un método de aislamiento riguroso que produce ARN de alta calidad agotado de agentes inhibidores y contaminantes. El kit incluye tubos de microcentrífuga precargados con recogida de tejidos RNAlater™: solución de estabilización de ARN, un reactivo de almacenamiento acuoso no tóxico que evita la degradación del ARN y conserva los perfiles de ARN en las muestras. Las muestras estabilizadas pueden almacenarse a temperatura ambiente durante un máximo de tres días o a – 20 °C para un almacenamiento a largo plazo. El kit incluye un protocolo alternativo para aislar el ARN total que contiene microARN. Por lo general, 30–55 μg de ARN total (que contiene microARN) se obtiene a partir de 0,5 ml de sangre de ratón. La producción a partir de sangre de rata es considerablemente más variable, generalmente 18–40 μg a partir de 0,5 ml de sangre.
  • Incluye RNAlater™, predispensado en tubos de 2 ml para la estabilización de ARN
  • El ARN resultante es adecuado para aplicaciones posteriores exigentes como el análisis de matrices y qRT-PCR
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de sangre, aislamiento de microARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Ácido de fenol: cloroformo, acetato de sodio 3 M pH 5,5, solución de lavado concentrada 1, solución de lavado 2⁄3 concentrada a 4 °C. Almacene los tubos de 2 ml precargados con ARNlater, solución de lisis, cartuchos de filtro, tubos de recogida, agua sin nucleasas y solución de elución a temperatura ambiente.
Formato Cartucho de filtro
Isolation Technology Extracción orgánica, columna de centrifugación
Tiempo de purificación 35 min
Especie Ratón
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto final ARN total, micro ARN
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), northern blot
Incluye Ácido de fenol: cloroformo, acetato de sodio 3 M pH 5,5, solución de lavado concentrada a 1, solución de lavado concentrada a 2/3, tubos de 2 ml precargados con la solución de lisis ARNlater, cartuchos de filtro, tubos de recogida, agua sin nucleasas y solución de elución
Escala preparativa Muestras de sangre de 100 µl a 1 ml (tamaño medio)
Línea de productos Ambion, RiboPure
Tipo de producto Kit
Cantidad 25 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 0,5 ml de sangre completa
Target miARN, ARN total, ARN total
Producción 40 µg