Learn More
Invitrogen™ Millennium™ RNA Markers-Formamide
Descripción
Se proporcionan suficientes marcadores para 25 carriles de gel northern. Son una mezcla de 10 transcripciones de ARN discretas con tamaños fáciles de recordar: 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 9 kilobases. Los marcadores se suministran en formamida y muestran una mayor estabilidad y resistencia a la ARNasa en comparación con otros marcadores de ARN de peso molecular grande. Pueden teñirse con bromuro de etidio durante o después de la electroforesis. Debido a su cantidad y espaciado uniforme, estos marcadores son ideales para construir curvas estándar muy precisas para la determinación del tamaño del ARNm. También proporcionan una escala de referencia para facilitar la verificación y comparación de bandas conocidas. El 1-2 μg (1-2 μl) de marcadores de ARN Millennium™ generarán 10 bandas distintas en un gel de agarosa desnaturalizante al 1 % con tinción de bromuro de etidio. Todos los lotes marcadores se someten a pruebas de nucleasas estrictas y se demuestra que son estables durante la noche a 37°C. Compatible con geles que contienen formaldehído y glioxal.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar por debajo de -70 °C. |
| Concentración | 1 μg/μl |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | De 0,5 a 9 kb |
| Compatibilidad del gel | Geles que contienen formaldehído, geles que contienen glioxal |
| Cantidad | 50 μl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Línea de productos | Ambion, Marcadores del Milenio |
| Tipo de producto | Marcador de ARN-Formamida |