Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, compatible with Tempus™ Blood RNA Tubes
Código de producto. 11330922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
11330922 96 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 11330922 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4451893
Includes
Contenidos de la caja 1 del kit: Solución de resuspensión Tempus™, 12 ml; concentrado de solución de unión, 5 ml; concentrado de solución de lavado 1, 2 x 16 ml (antes de utilizar el concentrado de la solución de lavado 1, añada el volumen correcto de isopropanol (suministrado por el usuario), tal y como se indica en el frasco); concentrado de solución de lavado 2, 30 ml (antes de utilizar el concentrado de solución de lavado 2, añada el volumen correcto de etanol (suministrado por el usuario), tal y como se indica en el frasco); tampón de elución, 10 ml; placa de procesamiento (96 pocillos), 1 placa, lavado de predigestión Tempus™, 2 x 200 ml; partículas de unión de ARN, 2 ml; 1X PBS Tempus™, 2 x 150 ml. Caja 2: Proteinasa Tempus™, 0,25 ml; ADNasa TURBO™, 1 ml
Requires
Centrífuga refrigerada (4 °C) con rotor basculante con capacidad para 5 000 x g; adaptadores de tubos cónicos de 50 ml; tubos cónicos de 50 ml; microcentrífuga de sobremesa o picocentrífuga (para usuarios con formato de tubo); tubos de sangre; soporte magnético
Tecnología basada en gránulos magnéticos para purificar el ARN total
El kit de aislamiento de ARN para tubos de sangre estabilizados MagMAX purifica el ARN total (incluido el miARN) de los tubos de ARN de sangre Tempus utilizando tecnología probada basada en partículas magnéticas. Un paso ADNasa™ TURBO elimina eficazmente el ADNg contaminante, lo que garantiza el ARN de máxima pureza posible adecuado para análisis de RT-PCR y micromatrices en tiempo real.
Maximice el rendimiento total de ARN de muestras de sangre
El kit de aislamiento de ARN para tubos de sangre estabilizados MagMAX utiliza tecnología probada basada en partículas magnéticas para purificar el rendimiento máximo de ARN total de los tubos de ARN de sangre Tempus™. El kit de aislamiento de ARN para tubos de sangre estabilizados MagMAX puede recuperar 3-25 µg de un solo tubo de ARN de sangre Tempus. Un paso ADNasa TURBO elimina eficazmente el ADNg contaminante que puede interferir con las aplicaciones posteriores y garantiza la máxima pureza posible del ARN. El kit de aislamiento de ARN para tubos de sangre estabilizados MagMAX también puede detectar miARN de los tubos de ARN de sangre Tempus, como se muestra en los ensayos de expresión génica TaqMan™. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que realicen estudios de validación adecuados contra sus objetivos de miARN.
Tiempo de procesamiento rápido
Los tiempos de procesamiento variarán en función del formato seleccionado, pero se pueden procesar manualmente doce tubos de ARN en sangre Tempus con el Kit MagMAX para aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados en 2 horas aproximadamente.
Una alternativa a la purificación completa
En el caso de usuarios que realizan principalmente experimentos de RT-PCR en tiempo real basados en TaqMan y no necesitan archivar ARN/ADNc, una alternativa al Kit MagMAX para aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados es el Kit de preparación de ácidos nucleicos Blood-to-CT™ estabilizados para qPCR. Este kit permite realizar análisis de expresión directamente desde tubos de ARN en sangre Tempus sin purificación de ARN convencional.
Gama única y completa
MagMAX para el kit de aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados con mezclas de aislamiento inverso (SuperScript™), mezclas maestras para PCR (basadas en Taqman y SYBR) y otros productos de flujo de trabajo sanguíneos.
  • Formatos flexibles de purificación: utilice tubo de microcentrífuga, placas manuales de 96 pocillos o placas automatizadas de 96 pocillos de formato abierto del mismo kit
  • Flujo de trabajo de partículas magnéticas sencillo, sin columnas de centrifugación
  • ARN total sin actividad de ARNasa, ADNg contaminante o inhibidores de RT-PCR
  • Adecuado para su uso con protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
Formatos flexibles de purificación
  • El kit de aislamiento de ARN para tubos de sangre estabilizados MagMAX se puede procesar en formatos de bajo, medio o alto rendimiento con un flujo de trabajo y un manejo superiores en comparación con los métodos tradicionales de la competencia
  • Para los usuarios de bajo rendimiento, el kit de aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados MagMAX se puede utilizar en tubos de microcentrífuga individuales de 1,5 ml con el complejo de ARN de partículas que permanece en un único tubo de procesamiento hasta el paso de elución final
  • Para los usuarios de medio a alto rendimiento, el kit de aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados MagMAX se puede realizar en una placa de procesamiento de 96 pocillos con un pipeteador de uno o varios canales para acelerar el proceso de purificación
  • Para usuarios de alto rendimiento, el kit de aislamiento de ARN de tubos de sangre estabilizados MagMAX es compatible con el procesamiento manual y automatizado de 96 pocillos
  • Solo tiene que procesar varios lotes de tubos en serie o en paralelo, a través del proceso de centrifugación inicial, hasta el punto de parada adecuado, hasta que se puedan cargar suficientes muestras en una placa de procesamiento de 96 pocillos para los pasos de purificación de ARN
  • El proceso de purificación de ARN se puede manejar en manipuladores de líquidos de formato abierto, junto con un soporte magnético de 96 pocillos en la cubierta, o en motores de partículas magnéticas, como el procesador de partículas magnéticas MagMAX Express-96 (solo versión de pocillos profundos)
Especificaciones:
  • Rendimiento (intervalo): 3-25 µg
  • Calidad (RIN) ): ≥ 8
  • Calidad (A260/280) ): 1,8 – 2,2
  • ADNg (w/w): menos del 1,56 %
  • Número de preparaciones: 96 preparaciones (tubos de sangre)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de sangre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Componentes del kit
Caja 1:
Almacenar en RT
• Solución de resuspensión Tempus™, 12 ml
• Concentrado de solución de unión, 5 ml
• Concentrado de solución de lavado 1, 2 × 16 ml (antes de utilizar el concentrado de solución de lavado 1, añada el volumen correcto de isopropanol [suministrado por el usuario], tal y como se indica en el frasco)
• Concentrado de solución de lavado 2, 30 ml (antes de utilizar el concentrado de solución de lavado 2, añada el volumen correcto de etanol [suministrado por el usuario], tal y como se indica en el frasco)
• Tampón de elución, 10 ml
• Placa de procesamiento (96 pocillos),1 placa
Almacenar a 2-8°°C, no congelar.
• Lavado de predigestión Tempus™, 2 x 200 ml
• Partículas de unión de ARN, 2 ml
• 1X PBS Tempus™, 2 x 150 ml
Caja 2:
Almacenar de - 15 a - 25 °C
• Proteinasa Tempus™, 0,25 ml
• ADNasa TURBO™, 1 ml
Isolation Technology Gránulo magnético
Tiempo de purificación 1,9 h
Volumen de elución 20 to 80 μL
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR)
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Box 1: Room Temperature
Box 2: Cold Gel
Cantidad de material de partida 3 mL of whole blood collected in Tempus™ Blood RNA Tube
Producción 25 µg