Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ Lysis/Binding Solution Concentrate
Descripción
El concentrado de solución de lisis/unión Invitrogen MagMAX es un componente de todos los kits de aislamiento MagMAX que se puede adquirir por separado. Se suministra en un frasco de 100 ml.
Salud animal, preparación de muestras de salud animal, purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de células vegetales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de lisis, tampón de unión |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el concentrado de la solución de lisis⁄unión MagMAX™ a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Ambion, MagMAX |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |