Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit
Código de producto. 10043277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10043277 96 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10043277
Marca: Invitrogen™ AM1839
Includes
Contenido del kit: 1 placa de procesamiento y tapa; 12 ml de concentrado de solución de lisis/unión; 18 ml de concentrado de solución de lavado 1; 72,5 ml de concentrado de solución de lavado 2; 14 ml de tampón de elución; 6 ml de tampón de ADNasa MagMAX TURBO; 4 x 25 ml de TRI Reagent; 1,1 ml de gránulos de unión de ARN; 1,1 ml de potenciador de lisis/unión; 215 μl de ADNasa TURBO, 10 U/μL. Contiene suficientes reactivos para aislar el ARN de 96 muestras.
Dos protocolos alternativos ofrecen flexibilidad
El kit de aislamiento de ARN total MagMAX™-96 para micromatrices se utiliza para la purificación rápida y de alto rendimiento del ARN de células y tejidos de mamíferos en placas de 96 pocillos. El kit combina una extracción orgánica con una purificación basada en gránulos magnéticos que proporciona un ARN de calidad extremadamente alta adecuado para las aplicaciones más exigentes, como el análisis de micromatrices. El kit incluye reactivos suficientes para 96 reacciones. Ventajas del kit de aislamiento de ARN total MagMAX™-96 para micromatrices:
• Mejorar los estudios de expresión génica con resultados consistentes de experimento a experimento
• Combina el TRI Reagent™ con una tecnología superior basada en gránulos magnéticos
• Purificación de ARN optimizado, sin sacrificar la calidad o cantidad de ARN
• Requiere menos tiempo de manipulación que los kits de la competencia
• Se puede integrar con plataformas robóticas establecidas
• El mejor kit MagMAX™ para muestras difíciles o grandes volúmenes
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX™
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ARN. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogénea. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Dado que solo se necesitan unos pocos gránulos magnéticos para conseguir uniones muy eficaces, el ARN unido puede eluirse en solo 20–50 µl de agua libre de nucleasas, concentrando el ARN a partir de muestras grandes diluidas.
Altamente estricto para el ARN de mejor calidad
El procedimiento del kit de aislamiento de ARN total MagMAX™-96 para microarreglos (pendiente de patente) combina el sólido y fiable TRI Reagent™ de lisis/desnaturalización con la tecnología de purificación de ARN basada en gránulos magnéticos MagMAX™, lo que resulta en una purificación de ARN optimizada, incluso en un formato de alto rendimiento, sin sacrificar cantidad o calidad del ARN. El TRI Reagent™ lisa fácilmente incluso células y tejidos difíciles mientras desnaturaliza las nucleasas para mantener la integridad del ARN. El kit proporciona unos rendimientos altos de ARN puro e intacto que se puede utilizar directamente para la PCR cuantitativa de transcriptasa inversa (qRT-PCR) y el análisis de micromatrices. Consulte los datos adjuntos que muestran el rendimiento y la calidad del ARN obtenidos al utilizar el kit de aislamiento de ARN total MagMAX™-96 para micromatrices. También se muestran datos que ilustran una alta correlación entre el método que Affymetrix recomienda para producir ARN para su uso en GeneChips™ y el método que emplea el kit MagMAX™ -96 para micromatrices.
Procedimiento rápido y flexible
Se suministran dos protocolos alternativos para el kit. El método de “centrifugación” tiene menos pasos, no requiere tratamiento con ADNasa y permite procesar cantidades de muestra más grandes. El método “sin centrifugación” requiere menos manipulación de muestras y se puede integrar fácilmente con un sistema de manipulación robótica de líquidos. El procedimiento es rápido (menos de 1 hora), sencillo y adecuado para la automatización. El kit también se puede utilizar para procesar menos de 96 muestras a la vez y es compatible con el procesamiento manual mediante pipetas multicanal o con una manipulación robótica de líquidos. Los protocolos descargables para el uso de este kit con sistemas específicos de manipulación de líquidos están disponibles en nuestro recurso de automatización.
Productos acompañantes
Es necesario un soporte con anillo magnético de 96 pocillos para utilizar este kit. El soporte magnético 96 (n.° de cat. cat. AM10027) y los soportes magnéticos de 96 pocillos (n.° de cat. AM10050) están diseñados para la precipitación de gránulos paramagnéticos a partir de microplacas estándar de 96 pocillos con fondo en U. El soporte con anillo magnético permite sedimentar los gránulos magnéticos en forma de círculo, lo que permite eliminar fácilmente el sobrenadante con un robot o pipetas multicanal. Se recomiendan para las placas de procesamiento adicionales, las placas de polipropileno con fondo en U de 96 pocillos Matrix (Thermo Scientific, artículo n.° 4917).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido del kit (almacenamiento):
• 1 placa de procesamiento y tapa (temperatura ambiente)
• 12 ml de concentrado de solución de lisis/unión (temperatura ambiente)
• 18 ml de concentrado de solución de lavado 1 (temperatura ambiente)
• 72,5 ml de concentrado de solución de lavado 2 (temperatura ambiente)
• 14 ml de tampón de elución (temperatura ambiente)
• 6 ml de tampón de ADNasa MagMAX™ TURBO™ (4 °C o temperatura ambiente)
• 4 × 25 ml de TRI Reagent™ (4 °C)
• 1,1 ml de gránulos de unión a ARN (4 °C)
• 1,1 ml de potenciador de lisis/unión (-20 °C)
• 215 µl de ADNasa TURBO™, 10 U/µl (-20 °C)
Contiene suficientes reactivos para aislar el ARN de 96 muestras.
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Microesferas magnéticas, extracción orgánica
Tiempo de purificación <1 h
Tipo de muestra Células, células de mamíferos, muestras vegetales, tejido (mamífero), levadura, células de mamíferos, muestras vegetales, tejido (mamífero), levadura
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos automatizados compatibles con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) MagMAX™ Express 24 y 96, sistemas robóticos de manipulación de líquidos, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), northern blot
N.º de reacciones 96 preparaciones
Línea de productos Ambion, MagMAX
Cantidad 96 preparaciones
Cantidad de material de partida Hasta 5 x 10^6 células, hasta 100 mg de tejido
Target ARN total