Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 Blood RNA Isolation Kit
Descripción
Este kit Invitrogen es para la purificación rápida y de alto rendimiento del ARN patógeno de sangre completa de mamíferos, leche y otros biofluidos en placas de 96 pocillos. El ARN purificado mediante el kit es idóneo para aplicaciones RT-PCR. El kit utiliza una purificación basada en gránulos magnéticos e incluye reactivos suficientes para 96 reacciones.
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX: Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ARN. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogénea. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Dado que solo se necesitan unos pocos gránulos magnéticos para conseguir uniones muy eficaces, el ARN unido puede eluirse en solo 30–50 µl de agua libre de nucleasas, concentrando el ARN a partir de muestras grandes diluidas.
ARN aislado de cantidades tan pequeñas como 50 µl de sangre: Para obtener el ARN de la más alta calidad, utilice muestras de sangre completa que no se hayan congelado. Se puede purificar de forma consistente aproximadamente de 300 a 500 ng de ARN intacto a partir de 50 µl de sangre completa humana. También se pueden utilizar muestras de sangre completa bovina, porcina y ovina. Los rendimientos varían de una especie a otra. El ARN recuperado está desprovisto de inhibidores de PCR como proteínas y hemo, comúnmente encontrados en ARN aislado de la sangre.
Aísle el ARN viral y total de muestras de sangre completa: El kit de aislamiento de ARN de sangre MagMAX-96 elimina el preprocesamiento de muestras, lo que puede provocar la mezcla de muestras y la contaminación cruzada. El procedimiento es rápido (menos de 1 hora), sencillo y adecuado para la automatización. El kit también se puede utilizar para procesar menos de 96 muestras a la vez y es compatible con el procesamiento manual mediante pipetas multicanal o con una manipulación robótica de líquidos. El kit de aislamiento de ARN de sangre MagMAX-96 también se puede utilizar para el aislamiento total de ácidos nucleicos omitiendo el tratamiento con ADNasa.
Productos acompañantes: El concentrado de solución de lisis/unión (n.° de cat. AM8500), el concentrado de solución de lavado 1 (n.° de cat. AM8504) y el concentrado de solución de lavado 2 (n.° de cat. AM8640) son componentes del kit que se pueden comprar por separado. Es necesario un soporte con anillo magnético de 96 pocillos para utilizar este kit. El soporte magnético 96 (n.° de cat. AM10027) y el soporte con anillo magnético de 96 pocillos (n.° de cat. AM10050) están diseñados para la precipitación de gránulos paramagnéticos a partir de microplacas estándar de 96 pocillos con fondo en U. El soporte con anillo magnético permite sedimentar los gránulos magnéticos en forma de círculo, lo que permite eliminar fácilmente el sobrenadante con un robot o pipetas multicanal. Se recomiendan para las placas de procesamiento adicionales, las placas de polipropileno con fondo en U de 96 pocillos Matrix (Thermo Scientific, artículo: 4917).
- Aísle fácilmente el ARN total o viral de la sangre completa
- Ahorre tiempo: complete el protocolo en menos de 1 hora
- Puede ausentarse: está integrado con plataformas robóticas establecidas
- Validado con sangre completa humana, bovina, porcina y ovina
- Protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total en sangre, purificación de ADN y ARN víricos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene la placa de procesamiento con tapa, el concentrado de solución de lisis/unión, el concentrado de solución de lavado 1, el concentrado de solución de lavado 2 y el tampón de elución a temperatura ambiente. Almacene el tampón de ADNasa MagMax Turbo y las partículas de unión de ARN a 4 °C. Almacene el potenciador de lisis/unión y el ADNasa TURBO a -20 °C. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Muestras líquidas (p. ej., suero), leche, muestras virales, sangre completa (mamífero), leche, muestras virales, sangre completa (mamífero) |
| Tipo de producto final | ARN total, ARN viral |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados |
| Para utilizar con (equipo) | MagMAX™ Express 24 y 96, sistemas robóticos de manipulación de líquidos, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR) y Northern Blotting |
| N.º de reacciones | 96 preparaciones |
| Escala preparativa | < Muestras de sangre de 100 µl (escala pequeña) |
| Mostrar más |