Learn More
Invitrogen™ M-MLV Reverse Transcriptase
Código de producto. 10350545
Click to view available options
Cantidad:
10,000 units
4000 units
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10350545
Marca: Invitrogen™ AM2044
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Commonly used in the first step of RT-PCR as well as for primer extension experiments
Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) is derived from a cloned region of the pol gene of M-MLV and isolated from an E. coli strain overexpressing this construct.
  • In the presence of a single-stranded RNA or DNA template, primer, and deoxyribonucleotides, M-MLV Reverse Transcriptase (RT) will extend the oligonucleotide primer, producing a complementary strand
  • Optimal reaction temperature: 37°C
  • Final product size: 7kb or less
PCR & Real-Time PCR, Reverse Transcription
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10,000 units
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Tipo de muestra ssRNA, ssDNA, RNA-DNA Hybrid