Learn More
Invitrogen™ IPTG (sin dioxano)
Description
Isopropil-beta-D-tiogalactósido (IPTG) Invitrogen™ es un inductor del operón lac y se utiliza con frecuencia junto con X-GAL para determinar el fenotipo de lac de plásmidos recombinantes o fago. IPTG se emplea también para inducir la expresión de los genes clonados bajo el control del operón lac. Se suministra en una botella que contiene 5 g.
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | IPTG (isopropil β-D-tiogalactopiranósido) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 5 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |