Learn More
Invitrogen™ ARNsi prediseñado in Vivo Ambion™
Descripción
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Estos ARNip presentan un silencionamiento garantizado basado en su diseño probado.
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C). |
| Descripción | HPLC ARNip in vivo Ambion personalizado, 250 nmol |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC |
| Línea de productos | Ambion |
| Tipo de producto | ARNip |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 250 nmol |