Learn More
Invitrogen™ ARNsi prediseñado in Vivo Ambion™
Descripción
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Descripción | ARNip prediseñado Ambion™ in vivo, 250 nmol, HPLC, IVR, prediseñado, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, silenciamiento garantizado en función de su diseño probado |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | ARNip prediseñado Ambion™ in vivo |
| Línea de productos | Ambion |
| Tipo de producto | ARNip prediseñado Ambion™ in vivo |
| Pureza | Standard |
| Cantidad | 250 nmol |
| Formulario | Powder |