Learn More
Invitrogen™ Human Kidney Total RNA
Descripción
El ARN de la más alta calidad disponible de Invitrogen se trata con ADNasa, se somete a estándares de control de calidad insuperables y se certifica para contener ARN pequeños (miARN, ARNip, y ARNsn). Se suministra en un tubo de 100 μg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia o ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice™. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Certifications
Certificado por microARN
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA. |
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | ARN total |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | Certificado para microARN |
| Cantidad | 100 μg |
| Tratamiento de la muestra | Tratado con ADNasa |
| Fuente de muestra | Tejido normal |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |