Learn More
Invitrogen™ Película de sellado térmico para placas de muestra de análisis de fragmentos y secuenciación
Descripción
Includes
Película para aproximadamente 3500 sellos.
Esta película se utiliza para sellar las placas de muestras durante la secuenciación y el análisis de fragmentos.
- Se utiliza con la placa de reacción óptica de 384 pocillos con código de barras MicroAmp™, la placa de reacción óptica de 384 pocillos con código de barras MicroAmp, la placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp, la placa de reacción óptica de 96 pocillos con código de barras MicroAmp
Secuenciación de Sanger, tecnología y accesorios de secuenciación de Sanger, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Contenido y almacenamiento | Cada paquete contiene suficiente película para aproximadamente 3500 sellos. |
| Compatibilidad de placas | Placas de 384 pocillos, placas de 96 pocillos |
| Cantidad | 1 paq. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |