Learn More
Invitrogen™ Guanidine Thiocyanate
Descripción
El tiocianato de guanidina es un reactivo ultrapuro de calidad para biología molecular. Está libre de nucleasas detectables y actividad de proteasa y es un denaturante proteico fuerte, ya que tanto el catión guanidinio como el anión tiocianato son agentes caotrópicos. Se suministra en un frasco de 500 g. Se recomienda para el aislamiento de ARN, especialmente para tejidos como el páncreas con altos niveles de actividad de ARNasa. En solución, se conoce como tiocianato de guanidina. El tiocianato de guanidina se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
Especificaciones:
- Aspecto: Cristales blancos
- Peso molecular: 118,16
- Pureza:>99 %
- Estabilidad: ilimitada en condiciones ambientales secas; conservar en recipiente oscuro
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ARN |
| Tipo de producto | Isotiocianato de guanidina |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | > 99% |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |