Learn More
Invitrogen™ Coprecipitante GlycoBlue™ (15 mg/ml)
El colorante azul aumenta la visibilidad de los sedimentos
187.00€ - 389.00€
Especificaciones
Concentración | 15 mg/mL |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
Tipo de empaquetado | Tubo |
Línea de productos | Ambion™, GlycoBlue™ |
Pureza | Grado de biología molecular |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10301575
|
Invitrogen™
AM9516 |
5 x 300 μl |
389.00€
1500 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10391565
|
Invitrogen™
AM9515 |
300 μl |
187.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El coprecipitante GlycoBlue™ consta de un colorante azul unido covalentemente a glucógeno, un carbohidrato de cadena ramificada, que es útil como coprecipitante de ácido nucleico. El colorante fijado aumenta la visibilidad del sedimento. Este producto es un coprecipitante ideal en ensayos de protección de nucleasas con una dilución de 1/100 de la solución madre.Características del coprecipitante GlycoBlue™:
- Ideal para RT-PCR
- Aumenta la masa y visibilidad de sedimentos
- Recuperación cuantitativa de concentraciones bajas (ng/ml) de ácido nucleico
- Evita la pérdida de sedimentos en ensayos de protección de nucleasas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
15 mg/mL | |
Tubo | |
Grado de biología molecular | |
Líquido |
Almacenar a –20 °C. | |
Ambion™, GlycoBlue™ | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Coprecipitante GlycoBlue™ (15 mg/ml)