Learn More
Invitrogen™ Gel Loading Solution (All-Purpose, Native Agarose)
Una solución 10X de sacarosa al 40 %, xileno cianol al 0,17 % y azul de bromofenol al 0,17 %
Marca: Invitrogen™ AM8556
Descripción
- Rigurosamente probados para la actividad endonucleasa no específica, la actividad exonucleasa, la actividad de ARNasa y la funcionalidad
- Compatible con geles de agarosa y poliacrilamida nativos
- Colorantes azul de bromofenol y xileno cianol
- Se suministra en un tubo de 1,4 ml
- La misma solución en los kits de Invitrogen
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a -20 °C. | |
10X | |
Solución de carga de gel | |
1 mL |
Tampones de carga de muestras | |
Azul de bromofenol, xileno cianol | |
Geles de poliacrilamida, agarosa nativa | |
Temperatura ambiente |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2745349 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | AM8556 |
2843988 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | AM8556 |
2856620 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM8556 |
2944958 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | AM8556 |
3016766 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | AM8556 |