Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Descripción
- La formamida Ambion ha sido desionizada, no tiene nucleasas y viene envasada como líquido en un frasco de vidrio ámbar bajo argón.
- La formamida reduce la temperatura de fusión de los dúplex de ácido nucleico.
- Se usa ampliamente en aplicaciones como Southern y Northern blot, ensayos de protección de nucleasas, asignación de S1 e hibridación in situ.
- Para aplicaciones vitales, es recomendable que la formamida de botellas que ya estaban abiertas se desionice antes de su uso.
- El producto ha sido probado para detectar la contaminación por ARNasa y ADNasa.
- Almacenar a 4 °C o -20 °C en pequeñas alícuotas.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4° o a -20 °C como pequeñas alícuotas. |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Tipo de producto | Formamida |
| Línea de productos | Ambion |
| Pureza | > 99,5% |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formamide (Deionized)
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Formamide