Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Código de producto. 10229524
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 x 500g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
10229524 5 x 500g 2500 g
10742297 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 10229524
Marca: Invitrogen™ AM9344
Desionizada, sin nucleasas y envasada como líquido en un frasco de vidrio ámbar bajo argón.
  • La formamida Ambion ha sido desionizada, no tiene nucleasas y viene envasada como líquido en un frasco de vidrio ámbar bajo argón.
  • La formamida reduce la temperatura de fusión de los dúplex de ácido nucleico.
  • Se usa ampliamente en aplicaciones como Southern y Northern blot, ensayos de protección de nucleasas, asignación de S1 e hibridación in situ.
  • Para aplicaciones vitales, es recomendable que la formamida de botellas que ya estaban abiertas se desionice antes de su uso.
  • El producto ha sido probado para detectar la contaminación por ARNasa y ADNasa.
  • Almacenar a 4 °C o -20 °C en pequeñas alícuotas.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4° o a -20 °C como pequeñas alícuotas.
Tipo de empaquetado Frasco
Tipo de producto Formamida
Línea de productos Ambion
Pureza > 99,5%
Cantidad 5 x 500g
Formulario Líquido