Learn More
Invitrogen™ Fast SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
Descripción
El kit Ambion SYBRGreen Cells-to-CT™ rápido es un método rápido, sencillo y sólido para pasar directamente de células cultivadas a resultados de PCR en tiempo real. Esta tecnología de última generación de lisis celular y estabilización de ARN elimina por completo el laborioso y lento proceso de purificación de ARN. El kit incluye reactivos suficientes para 100 reacciones. El kit SYBRGreen Cells-to-CT rápido contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, que permite un inicio en caliente instantáneo, minimizando así la formación de productos no específicos con PCR rápida en tiempo real.
- Incluye reactivos optimizados para trabajar de forma eficiente y listos para usar
- La tecnología Cells-to-CT es simple y eficaz y permite la preparación de muestras a temperatura ambiente en solo siete minutos, incluido el tratamiento con ADNasa
- Precisión validada, reproducibilidad excepcional y sensibilidad máxima de 10 a 100 000 células por muestra; resultados equivalentes a los del ARN purificado
- qRT-PCR de dos pasos
Valor excepcional: el kit incluye reactivos para la preparación de muestras integrados en un flujo de trabajo de expresión génica completo y optimizado que incluye reactivos de transcripción inversa y una mezcla maestra de PCR de alto rendimiento con SYBRGreen.
Extraordinaria facilidad: el protocolo comienza con un sencillo procedimiento de preparación de muestras de siete minutos. En primer lugar, las células se lavan en PBS y se lisan durante cinco minutos a temperatura ambiente; el tratamiento de ADNasa se puede realizar de forma simultánea. La reacción de lisis se detiene y la muestra está lista para la transcripción inversa o el almacenamiento a - 20 °C durante un máximo de cinco meses. Puesto que las muestras se pueden procesar directamente en placas de cultivo (96 o 384 pocillos), la manipulación de muestras y la posibilidad de pérdida de muestras o de error de transferencia se reducen al mínimo, lo que da como resultado una mayor reproducibilidad. Tras la preparación de la muestra, se añade una parte del lisado celular a una reacción de RT seguida de una PCR en tiempo real con la mezcla maestra incluida.
Rendimiento extraordinario: para demostrar el rendimiento del kit, se han realizado experimentos de replicación con purificación de ARN tradicional y análisis de PCR en tiempo real o el kit rápido SYBRGreen Cells-to-CT. El kit muestra un rendimiento equivalente a los resultados obtenidos con ARN purificado para el análisis de 10 a 100 000 células. Además, se ha demostrado que la sensibilidad, la eficiencia y el rango dinámico eran superiores a los kits de lisados de la competencia. Las muestras preparadas con el kit se han probado para comprobar su compatibilidad en diversas plataformas de PCR en tiempo real, incluidas las de Applied Biosystems, Roche y Bio-Rad.
Producto accesorio:
El kit de control SYBRGreen Cells-to-CT (SKU: 4402959) contiene un conjunto de ARN de control y cebador Xeno™ y se recomienda para controlar la eficacia del lisado celular y la inhibición de amplificación en las reacciones Cells-to-CT.
PCR rápida en tiempo real, análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20X |
| Contenido y almacenamiento | Almacene la solución de parada, la mezcla de enzimas ADNasa I y RT 20X a -20 °C. Almacene la solución de lisis, el tampón SYBR™ RT 2X y la mezcla rápida para PCR SYBR™ Green a 4 °C. Almacene el agua sin nucleasas a temperatura ambiente. |
| Método de detección | SYBR |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso |
| Etiqueta o tinte | SYBR Green |
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
| Línea de productos | Cells-to-CT, SYBR |
| Mostrar más |