Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Código de producto. p-4924154
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10707863
Marca: Invitrogen™ 61002
Se dirigen y capturan específicamente moléculas de ARNm de prácticamente cualquier muestra sin procesar y eliminan la necesidad de purificar el ARN total cuando el ácido nucleico que contiene la información deseada es el ARNm.
Puesto que el ARNm constituye solamente entre el 1 y el 5 % del ARN celular, el aislamiento de ARN total no es el método más eficaz para aislar el ARNm. Otras tecnologías diseñadas para purificar el ARN total producen ∼80 % de ARN ribosómico y obligan al ARNm a competir con el ARN ribosómico, el ARN de transferencia, el micro ARN, el pequeño ARN nucleolar y el pequeño ARN citoplásmico para unir las membranas. Compatible con alto rendimiento.
  • Procedimiento rápido y suave que produce ARNm puro intacto
  • Aislamiento de ARNm extremadamente puro: la mejor opción previa a la síntesis de ADNc
  • La gran sensibilidad del aislamiento de ARNm permite la síntesis de ADNc y la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de muestras de partida ultrapequeñas (permite la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de una única célula)
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARNm, desarrollo de ensayos de IVD basados en gránulos, IVD de ácido nucleico basado en gránulos, análisis y purificación de ADN y ARN, desarrollo diagnóstico, desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Gránulos de 2-8° C
de 2 ml
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Tipo de producto Gránulo de aislamiento de ARNm
Cantidad 2 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de ligando Oligo-dT
Formulario Microesferas en suspensión