Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
Código de producto. 10308782
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10308782 500 reacciones 500 reacciones
10043982 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 10308782
Marca: Invitrogen™ 11753500
Includes
10mL Resuspension Buffer; 1mL Lysis Enhancer; 500μL DNase I, Amplification Grade (1U/μL); 160μL 10X DNase I Buffer; 400μL 25mM EDTA; 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL 50mM MgSO4; 2mL DEPC-treated water; 10μL HeLa Total RNA (10ng/μL); 100μL ROX Reference Dye
No se requiere un paso de purificación de ARN
El kit de qRT-PCR (transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) de un paso CellsDirect ofrece resultados de qPCR en tiempo real específicos y de gran sensibilidad directamente a partir de las células, sin la necesidad de un paso de purificación del ARN.
  • Eficacia: ofrece un importante ahorro de tiempo y costes para un mayor rendimiento
  • Comodidad: la mezcla de enzimas incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III y ADN polimerasa Platinum™ Taq
  • Sensibilidad: al no requerir un paso de aislamiento del ARN independiente, se aumenta la sensibilidad puesto que se minimiza la pérdida de muestras
  • Amplio intervalo de detección: detecta objetivos en muestras de entre una sola célula y 10 000 células.
  • Versatilidad: compatible con una amplia variedad de líneas de células y muestras recogidas por LCM (microdisección por captura láser)
Agilice su flujo de trabajo: en la RT-PCR cuantitativa (qRT-PCR) en tiempo real tradicional, primero se aísla el ARN de las células en un proceso lento que puede conducir a la pérdida de material. Mediante el kit de qRT-PCR (transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) de un paso CellsDirect, se lisan las células y se añade el lisado completo directamente a una reacción de qRT-PCR de un solo paso con un manejo y una pérdida de muestra mínimos.
Ideal para su aplicación de qRT-PCR
La tecnología CellsDirect está validada para estudios de expresión génica con muestras limitadas. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect son especialmente valiosos para aplicaciones de alto rendimiento, puesto que eliminan los costosos y lentos pasos de purificación de ARN. El kit de qRT-PCR de un paso CellsDirect también se puede utilizar para detectar objetivos de ADN genómico. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect pueden utilizarse en conjunción con sondas de hidrólisis (por ejemplo, cebadores fluorogénicos TaqMan™ o LUX™).
este kit incluye un tubo independiente de tinte de referencia ROX™. También se encuentra disponible un kit equivalente con el colorante de referencia ROX incluido en la mezcla de reacción 2X.
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 10 ml de tampón de resuspensión
• 1 ml de potenciador de lisis
• 2 ×l 1,25 ml de ADNasa I, grado de amplificación (1 U/µl)
• 800 µl 10X de tampón de ADNasa I
• 2 ×l 1 ml 25 mM de EDTA
• 500 µl de mezcla de Taq RT/Platinum™ SuperScript™ III
• 12,5 ml de mezcla de la reacción 2X
• 1 ml 50 mM de MgSO4
• 12,5 ml de agua tratada con DEPC
• 10 µl de ARN total HeLa (10 ng/µl)
• 500 µl de colorante de referencia ROX™ (almacenar a -20 °C en la oscuridad)
El kit se envía con hielo seco y debe almacenarse a -20 °C
Método de detección Sonda de cebado
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cephaid SmartCycler, MJ Chromo4, sistemas QuantStudio 3 y 5, sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, sistema QuantStudio 7 Flex, sistema QuantStudio 12k Flex, sistema QuantStudio 6 Flex
Línea de productos CellsDirect, Platinum, SuperScript
Cantidad 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra Células