Learn More
Invitrogen™ Cells-to-Signal™ Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Código de producto. 10416914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10416914 5 x 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10416914
Marca: Invitrogen™ AM8728
Componente del kit de tampón de lisis celular
El mismo tampón de lisis que se encuentra en el kit Invitrogen Cells-to-Signal™. Se suministra en cinco frascos de 10 ml
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras, transcripción inversa, síntesis de ADNc directa a partir de células
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El tampón de lisis puede almacenarse a cualquier temperatura.
Línea de productos Ambion, Cells-to-Signal
Tipo de producto Tampón de lisis celular
Cantidad 5 x 10 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente