Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step TaqMan™ Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919397
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
20 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15470984 100 reacciones 1 set
15460984 400 reacciones 1 set
15346148 20 reacciones 1 set
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15470984
Marca: Invitrogen™ A25603
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Realice análisis de expresiones directamente de células cultivadas sin purificación de ARN
El kit TaqMan Cells-to-CT 1-Step presenta un formato de un solo tubo de un paso RT-PCR que optimiza la “muestra para responder” al flujo de trabajo. La combinación de la sencilla tecnología de lisis Cells-to-CT con la capacidad de ciclo rápido de la mezcla maestra de RT-PCR de un paso permite obtener resultados más rápidamente con una manipulación limitada de las muestras.
  • Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con eliminación de ADNg y mezcla maestra de RT-PCR TaqMan de un paso
  • Más rápido que nunca: la preparación de muestras de 7 minutos, incluido el tratamiento con ADNasa, combinada con un paso de RT-PCR en tiempo real de 28 minutos, permite un flujo de trabajo de muestra a respuesta de aproximadamente 35 minutos
  • Sencillo: 10 pasos en total (preparación de muestras y RT-PCR en tiempo real combinados)
  • Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
  • Práctico: contiene suficientes reactivos para realizar cinco RT-PCR en tiempo real para cada muestra celular que prepare; esto le permite estudiar múltiples objetivos o realizar réplicas de RT-PCR
Los conjuntos de primers/sondas TaqMan se venden por separado.
El kit de control TagMan Cells-to-CT se ha diseñado para su uso con productos Cells-to-CT TaqMan. Este kit contiene un control endógeno (ACTB) para normalizar la variabilidad de la carga de muestras y un control artificial XenoRNA™ y el correspondiente ensayo de expresión génica TaqMan para controlar los efectos de la inhibición de PCR. Para su uso con Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema StepOnePlus, Sistemas de PCR en tiempo real QuantStudio, Sistema de termocicladores StepOne, Sistema Viia 7, Sistema 7500 Fast DX, Sistema 7500 Fast y Sistema 7900HT.
Análisis de expresión génica y genotipado, perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenido y almacenamiento • Solución de lisis 5,5 ml; se debe almacenar a una temperatura de 2–8 °C
• ADNasa I 55 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C
• Solución de parada 500 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30° C
• Mezcla para qRT-PCR de un paso TaqMan™ 2,5 ml; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Sistema StepOnePlus™, Sistema StepOne™, Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores, Sistema 7500 Fast Dx, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex
Características ecológicas Menos recursos utilizados y menos residuos, menos peligroso
Línea de productos Cells-to-CT y TaqMan
Tipo de producto Kit de qPCR de un paso
Cantidad 100 preps
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de reactivo Lisis celular
Tipo de muestra Célula, ARN
Material de partida 10-100,000 Cells
Volumen 5,5 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.