Learn More
Invitrogen™ ATP Solution (10 mM)
Código de producto. 10688085
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10688085
Marca: Invitrogen™ AM8110G
Edge
También para uso en reacciones de unión y fosforilación
Esta solución de trifosfato de ribonucleótido de Invitrogen (rNTP) es un componente de los kits MAXIscript™ (n.º de cat. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 y AM1308) y se suministra en un tubo que contiene 100 μl. Cada uno de ellos es sometido a pruebas de ARNasa, así como a un ensayo funcional para garantizar altos niveles de incorporación. También puede usarse en reacciones de ligadura y fosforilación.
Análisis de expresión génica y genotipado, transcripción in vitro, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Concentración 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro
Método de etiquetado Etiquetado de ARN
Etiqueta o tinte Sin marcar
Línea de productos Ambion
Cantidad 100 μl
Condiciones de envío Hielo seco