Learn More
Invitrogen™ Acrylamide/Bis 19:1, 40% (w/v) solution
Descripción
Ambion Acrylamide/Bis 19:1 es una solución al 40 % (p/v) de acrilamida (38 %) y bis-acrilamida (2 %) ideal para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, geles de secuenciación y el dimensionamiento de fragmentos de ADN o ARN. La solución se suministra en un formato listo para su uso, para reducir el polvo, la inhalación y el riesgo de contacto asociados con el pesaje y la preparación de polvos y soluciones de acrilamida y bis-acrilamida. Las concentraciones se controlan cuidadosamente y todas las soluciones son microfiltradas antes del envasado. Todas las acrilamidas de Ambion son rigurosamente probadas para la contaminación de endonucleasa no específica, exonucleasa, y actividad de ARNasa, y para la funcionalidad.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Formato | Frasco |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 2 x 500 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a 4°C. |