Learn More
Invitrogen™ Acrylamide/Bis 19:1, 40% (w/v) solution
Código de producto. 10298364
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10298364 500 mL cada uno
10695785 2 x 500 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10298364 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La solución lista para su uso reduce los riesgos de contacto con el polvo de acrilamida y bis-acrilamida
Ambion Acrylamide/Bis 19:1 es una solución al 40 % (p/v) de acrilamida (38 %) y bis-acrilamida (2 %) ideal para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, geles de secuenciación y el dimensionamiento de fragmentos de ADN o ARN. La solución se suministra en un formato listo para su uso, para reducir el polvo, la inhalación y el riesgo de contacto asociados con el pesaje y la preparación de polvos y soluciones de acrilamida y bis-acrilamida. Las concentraciones se controlan cuidadosamente y todas las soluciones son microfiltradas antes del envasado. Todas las acrilamidas de Ambion son rigurosamente probadas para la contaminación de endonucleasa no específica, exonucleasa, y actividad de ARNasa, y para la funcionalidad.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formato Frasco
Formulario Líquido
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ambion