Learn More
Invitrogen™ Fenol ácido:cloroformo, pH 4,5 (con IAA, 125:24:1)
Código de producto. 10095904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10095904 100 mL cada uno
10544645 400 mL 1 PCS
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10095904
Marca: Invitrogen™ AM9720
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
En procedimientos de extracción de ARN, ayuda a la extracción de ADN (particiones en la fase orgánica), ayuda a estabilizar la interfaz e impide la formación de espuma durante la mezcla.
  • En procedimientos de extracción de ARN, ayuda a la extracción de ADN (particiones en la fase orgánica), ayuda a estabilizar la interfaz e impide la formación de espuma durante la mezcla.
  • La preparación de fenol para su uso en aplicaciones de biología molecular es un procedimiento laborioso y, a menudo, peligroso debido a su carácter tóxico y corrosivo.
  • Los fenoles saturados, de calidad contrastada y premezclados Ambion™ están listos para su uso, por lo que evitan problemas de manipulación.
  • Ofrece una alternativa cómoda, segura y sencilla para la preparación de soluciones a partir de fenol cristalino.
  • Se premezcla y se suministra con un pH 4,5 ± 0,2.
  • Almacenar a 4 °C o -20 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoles
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 4 °C y -20 °C.
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 4,5
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 100 ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phenol, Chloroform