Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A26, forma OH, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756417 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547434 100 mL Frasco de plástico 100 ml
10656412 1 L Frasco de plástico 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202181000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39339-85-0
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39339-85-0
Número MDL MFCD00145579
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A26
Envase Frasco de plástico
Densidad 0.6750g/mL
Fieser 01,511; 02,227; 04,266; 05,355; 06,302; 07,182; 08,263
Índice Merck 10, 381
Cantidad 100 mL