Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlyst™ A-21, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429096 1000 g 1000 g
11439096 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17956.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9049-93-8
Amberlyst™ A-21, ion exchange resin is used as a heterogeneous catalyst for conversion of carbonyl compounds to oximes by reacting with hydroxylamine hydrochloride. It is an effective catalyst for the Michael addition of nitroalkanes to methyl acrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La resina de intercambio iónico Amberlyst|r A-21 se utiliza como catalizador heterogéneo para la conversión de compuestos de carbonilo en oximas al reaccionar con clorhidrato de hidroxilamina. Es un catalizador eficaz para la adición de Michael de nitroalcanos al acrilato de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácido nítrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9049-93-8
Número MDL MFCD00145842
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ A-21
Nombre de nota ion exchange resin
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.