Learn More
Resina de intercambio iónico (seca) Amberlyst™ 15, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Amberlyst™ 15 |
| Forma física | Gránulos |
| Tamaño de partículas | Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fieser | 05,355; 06,302; 09,256 |
| Índice Merck | 15, 377 |
| Cantidad | 25 g |
Safety and Handling
- Amberlyst 15 ion-exchange resin