Learn More
Amberlite™ IRN-150, resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375327 500 g 500 g
11355327 2 kg 2 Kg
11365327 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11375327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040992.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Estireno-DVB; mezcla de resina fuertemente ácida y básica de tipo gel
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite IRN-150
Forma física Gránulos
Olor Odorless
Fórmula molecular Styrene-DVB
Número MDL MFCD00145822
Color Ámbar
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Insoluble in water,acids and bases.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Amberlite IRN-150, ion exchange resin