Learn More
Resina de intercambio de aniones Amberlite™ IRA-402, para cromatografía iónica, tipo gel (forma de cloruro, fuertemente básica), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Forma física | Sólido |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Número MDL | 145564 |
| Cantidad | 500 g |