Learn More
Resina de intercambio catiónico Amberlite™ IR-120, para cromatografía iónica, tipo gel (forma de sodio, fuertemente ácida), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Forma física | Sólido |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Número MDL | 132707 |
| Cantidad | 500 g |