Learn More
Azpack™ Tarros de cuello ancho extra de vidrio ámbar con tapones de tornillo negro Urea
Descripción
- Fabricado en vidrio sodocálcico de color ámbar
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 20/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 63,5 mm |
| Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
| Material del cierre | Urea |
| Tamaño del tapón | 48/R3 |
| Mostrar más |