Learn More
Hirschmann™ Amber Wide Neck LDPE Bottle, 10-pack
Código de producto. 16446999
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16446999 50 mL paquete de 10
16466999 100 mL paquete de 10
16486999 250 mL paquete de 10
16407009 500 mL paquete de 10
16427009 1000 mL paquete de 10
5 options
Código de producto. 16446999
Marca: Hirschmann™ 769047525
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.
  • Cuello ancho
  • LDPE
  • A partir de 50 ml
  • Ámbar
  • Protección frente a los rayos UV
  • Adecuada para materiales sensibles a la luz
  • Con tapón de rosca
Especificaciones
Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Procedimiento de limpieza Gas/químico/radiación
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 32 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 24 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 24 mm
N.° por paquete 10
Esterilidad No estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Color del tapón Ámbar
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 5 y 40 °C
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 77 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón GL32
Diámetro (métrico) 40 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave