Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Fisher Scientific™ Los frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno son ideales para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos.
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio (tipo 3) |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16124357
|
Fisherbrand™
FB02911432A |
30 ml | 24 |
N/A
|
N/A
|
||||
16134357
|
Fisherbrand™
FB02911433A |
60 ml | 24 |
N/A
|
N/A
|
||||
16144357
|
Fisherbrand™
FB02911434A |
120 ml | 24 |
N/A
|
N/A | ||||
16184367
|
Fisherbrand™
FB02911449A |
120 ml | 180 |
N/A
|
N/A | ||||
16154357
|
Fisherbrand™
FB02911435A |
250 ml | 24 |
N/A
|
N/A
|
||||
16194367
|
Fisherbrand™
FB02911450A |
250 ml | 84 |
N/A
|
N/A
|
||||
16164357
|
Fisherbrand™
FB02911436A |
500 ml | 12 |
N/A
|
N/A | ||||
16104377
|
Fisherbrand™
FB02911451A |
500 ml | 60 |
N/A
|
N/A | ||||
16174357
|
Fisherbrand™
FB02911437A |
950 ml | 12 |
N/A
|
N/A
|
||||
16114377
|
Fisherbrand™
FB02911452A |
950 ml | 36 |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
- Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos.
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, convirtiendo estos frascos en un elemento ideal para sólidos sensibles a la luz.
- Los frascos color ámbar son los clásicos frascos que se suelen utilizar en envases farmacéuticos
- Fácil transferencia de contenidos
- Resistencia a impactos y capacidad de pliegue
- Los tapones se pueden volver a moldear después de que se hayan formado
- El revestimiento está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Especificaciones
Ámbar | |
Blanco | |
Ancha | |
Vinilo/pasta |
Vidrio (tipo 3) | |
Sí | |
Frasco para encajadoras de boca ancha | |
Polipropileno |