Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16164457 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Packungsgröße:
paquete de 12
paquete de 216
paquete de 24
paquete de 6
paquete de 624
paquete de 720
paquete de 912
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16164457 1250 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 6
16174457 15 ml Vinilo/pasta paquete de 624
16184357 30 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16184477 2500 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16104367 120 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16134367 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16194357 60 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16174477 6 ml Vinilo/pasta paquete de 720
16114367 250 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124367 500 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16174367 60 ml Vinilo/pasta paquete de 216
16194477 8 ml Vinilo/pasta paquete de 912
12 options
Artikelnummer. 16164457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vidrio sodocálcico ámbar USP tipo III ideal para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos. Fácil eliminación del contenido.
  • Boca ancha para transferir fácilmente el contenido.
  • El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz.
  • Forma clásica de frascos de vitaminas, usados a menudo en envases farmacéuticos.
  • Se suele utilizar en aplicaciones químicas y ambientales.
  • Los tapones cuentan con buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue, pueden volver a fundirse después de formarse.
  • El revestimiento del tapón está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Spezifikation
Capacidad (métrico) 1250 ml
Capacidad (imperial) 42,3 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 67 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 57 mm
Altura con tapón (métrico) 92 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 6
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 70-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 89 mm
Tipo de producto Frasco para encajadoras de boca ancha
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 106 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.